주요 문서
575526
Sigma-Aldrich
(Z)-3-Hexenyl-3-boronic acid catechol ester
97%
동의어(들):
2-(cis-1-Ethyl-1-butenyl)benzo[1,3,2]dioxaborole, 2-[cis-1-Ethyl-1-butenyl]-1,3,2-benzodioxaborole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5250 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC\C=C(/CC)b1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C12H15BO2/c1-3-7-10(4-2)13-14-11-8-5-6-9-12(11)15-13/h5-9H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
InChI key
UESZEZBDXVOEDP-JXMROGBWSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)