주요 문서
575054
Sigma-Aldrich
3-Furanboronic acid pinacol ester
98%
동의어(들):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccoc2
InChI
1S/C10H15BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-5-6-12-7-8/h5-7H,1-4H3
InChI key
KTBLRYUFNBABGO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.