분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D -67°, c = 1 in H2O
mp
157-161 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
Cl.CN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI key
YIYFEXGDFJLJGM-MERQFXBCSA-N
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.