주요 문서
569607
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-iodopyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩71,862
25 G
₩129,108
₩71,862
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩71,862
25 G
₩129,108
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrIN
CAS Number:
Molecular Weight:
283.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩71,862
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
113-117 °C (lit.)
작용기
bromo
iodo
SMILES string
Brc1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI key
HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
5-Bromo-2-iodopyridine may be used in the synthesis of the following:
  • 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride via reaction with isopropylmagnesium chloride solution[1]
  • 5-bromo-2-pyridylzinc iodide via treatment with active zinc in tetrahydrofuran[2]
  • 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine via halogen/trifluoromethyl displacement reaction
  • (5-bromopyridin-2-yl)zinc(II) chloride via multi-step synthesis[3]
  • 5,5′-dibromo-2,2′-bipyridine via multi-step synthesis[3]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
"5-Bromo-2-pyridylzinc reagent; direct preparation and its coupling reactions"
Rieke.DR, et al.
Tetrahedron Letters, 52(2), 244-247 (2011)
"Synthesis of 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride and its application in the synthesis of functionalized pyridines"
Song JJ, et al.
Organic Letters, 6(26), 4905-4907 (2004)
"A functional triazine framework based on N-heterocyclic building blocks"
Hug S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(28), 13956- 13964 (2012)