주요 문서
652598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodopyridine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩116,015
25 G
₩176,306
₩116,015
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩116,015
25 G
₩176,306
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrIN
CAS Number:
Molecular Weight:
283.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩116,015
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
분석
96%
양식
solid
mp
121-123 °C (lit.)
작용기
bromo
iodo
SMILES string
Brc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChI key
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
경고
Irritant
기타 정보
Light sensitive
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)