주요 문서
567434
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥95%
양식
solid
mp
77-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
ZLODKAZZRDLUKX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)