주요 문서
66612
Sigma-Aldrich
Methyldiethoxysilane
≥96%
동의어(들):
Diethoxy-methylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩141,694
₩141,694
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩141,694
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H14O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
134.25
Beilstein:
1733975
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩141,694
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥96%
bp
94-95 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[SiH](C)OCC
InChI
1S/C5H14O2Si/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
SOGIFFQYRAXTDR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
33.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Bhushan P Mahadik et al.
Biomaterials, 67, 297-307 (2015-08-04)
Hematopoietic stem cells (HSCs) are a rare stem cell population found primarily in the bone marrow and responsible for the production of the body's full complement of blood and immune cells. Used clinically to treat a range of hematopoietic disorders