주요 문서
562823
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
186.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI key
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)