주요 문서
559415
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylaniline
97%
동의어(들):
5-Amino-2-fluorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
125.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(N)ccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Fluoro-3-methylaniline may be used to synthesize 4-methoxy-3′-methyl-4′-fluorobiphenyl[1] and diimine Schiff bases.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Effects of fluorine substitution on the solvatochromic behaviour of an iron (II)-cyanide Schiff base complex.
Richard C, et al.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 90(20), 3071-3075 (1994)
Novel analgesic-antiinflammatory salicylates.
Hannah J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 21(11), 1093-1100 (1978)