주요 문서
334871
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-p-anisidine
98%
동의어(들):
3-Fluoro-4-methoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩97,643
₩97,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩97,643
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OCH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
141.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩97,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
COc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Arrhenius parameter has been measured for the reactions of 3-fluoro-p-anisidine (3-fluoro-4-methoxyaniline) with picryl chloride.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The kinetics of the reactions of picryl chloride with some substituted anilines. Part 6. 4-Substituted and 3, 4-disubstituted anilines.
Emokpae TA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 823-834 (1980)