557927
1-Ethynylnaphthalene
97%
동의어(들):
α-Ethynylnaphthalene, α-Naphthylacetylene, 1-Ethynylnaphthalene, 1-Naphthylacetylene, 1-Naphthylethyne
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6500 (lit.)
density
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H8/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h1,3-9H
InChI key
MCZUXEWWARACSP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)