주요 문서
802956
Sigma-Aldrich
2-Ethynylpyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩253,750
₩253,750
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩253,750
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
104.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩253,750
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
96.5 °C
SMILES string
C#CC1=NC=CC=N1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-7-4-3-5-8-6/h1,3-5H
InChI key
BMNUHRHTDNKJII-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)