분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5720 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h1,4-7H,2H3
InChI key
UFOVULIWACVAAC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
196.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)