주요 문서
55761
Sigma-Aldrich
(Hydroxymethyl)polystyrene
200-500 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
동의어(들):
Benzyl alcohol polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, hydroxymethylated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
라벨링 범위
~1.1 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-500 mesh
작용기
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)