주요 문서
542466
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxyphenylboronic acid
동의어(들):
2-(Propan-2-yloxy)phenylboronic acid, 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D >1.5090 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)Oc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI key
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Suzuki arylation
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)