주요 문서
540692
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) dihydride
95%
동의어(들):
Zirconcene dihydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
223.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
core: zirconium
reagent type: catalyst
SMILES string
[H][Zr][H].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Zr.2H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;;;
InChI key
VQFBYDXAIAGBFA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)