주요 문서
483656
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV)
97%
동의어(들):
Dimethyldicyclopentadienylzirconium, Dimethylzirconocene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩180,366
₩180,366
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩180,366
About This Item
Linear Formula:
(C5H5)2Zr(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
251.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩180,366
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[Zr]C.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2CH3.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H3;
InChI key
BRHODLBZJKAKRN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst for:
  • Cationic ring-opening polymerization reactions
  • Markovnikov-selective intermolecular hydrothiolation of terminal alkynes
  • Ziegler-Natta polymerizations of alkenes
  • Methylalumination of heterosubstituted arylethynes
  • Precatalyst for intramolecular hydroamination/cyclisation of aminoallenes
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)