Key Documents
535362
Sigma-Aldrich
6-Nitrochromone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
191.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
172-175 °C (lit.)
작용기
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-5H
InChI key
ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)