주요 문서
16571
Sigma-Aldrich
(+)-3-Bromocamphor
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
endo-(1R)-3-Bromo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩99,267
₩99,267
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩99,267
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
231.13
Beilstein:
3197237
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩99,267
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
grade
purum
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +136±3°, c = 1% in ethanol
mp
75-77 °C
작용기
bromo
ketone
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)[C@H]1Br)C2(C)C
InChI
1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,10+/m1/s1
InChI key
NJQADTYRAYFBJN-FWWHASMVSA-N
애플리케이션
  • Insights into the mechanisms of within-species variation in sensitivity to chemicals: A case study using daphnids exposed to CMIT/MIT biocide.: This study investigates the differential sensitivity of daphnids to 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, highlighting the biochemical mechanisms underlying these variations. The findings provide crucial insights for environmental safety assessments (Kim et al., 2023).
기타 정보
Use as chiral building block[1][2][3]; Debromo-silylation and -phosphonylation[4]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P. Sampson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4342-4342 (1986)
R.V. Stevens et al.
Tetrahedron, 41, 93-93 (1985)
J.H. Hutchinson et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1-1 (1987)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)