주요 문서
709972
Sigma-Aldrich
N-Boc-2,3-dihydro-1H-pyrrole
95%
동의어(들):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrole, N-Boc-2-pyrroline, tert-Butyl 2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩67,498
₩67,498
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩67,498
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
169.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩67,498
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.468
density
0.980 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=C1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4,6H,5,7H2,1-3H3
InChI key
DCVICHWBECIALB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)