분석
97%
refractive index
n20/D 1.5840 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
chloro
SMILES string
CNc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
- N
- -(2-bromoethyl)-N-methyl-3-chloroaniline
- 2-[2-(N-methyl-3-chloroanilino)ethyl]-1,3-isoindolinedione
- N1-(3-chlorophenyl)-N1-methyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter