주요 문서
159883
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylamine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩55,825
25 G
₩110,432
₩55,825
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩55,825
25 G
₩110,432
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
Beilstein:
1100448
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩55,825
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
227 °C/724 mmHg (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
COc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI key
PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series