주요 문서
53096
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
dry, ≥98.0% (T)
동의어(들):
1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩67,599
25 G
₩249,893
₩67,599
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩67,599
25 G
₩249,893
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.62
Beilstein:
5163190
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩67,599
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (T)
양식
solid
불순물
≤800 ppm water
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
370.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
188 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Anshu Sharma et al.
Carbohydrate polymers, 134, 617-626 (2015-10-03)
Ionic liquids (IL) can alter the physical properties of agar hydrogels. Rheology studies show that gels with wide range of storage moduli (gel strength) G0 values ranging from 1 to 20 KPa could be made in imidazolium based IL solutions
M T Ubeda-Torres et al.
Journal of chromatography. A, 1380, 96-103 (2015-01-17)
In reversed-phase liquid chromatography in the absence of additives, cationic basic compounds give rise to broad and asymmetrical peaks as a result of ionic interactions with residual free silanols on silica-based stationary phases. Ionic liquids (ILs), added to the mobile