A5626
Acetylthiocholine chloride
≥99% (TLC), powder
동의어(들):
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium chloride acetate
크기 선택
₩171,231
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩171,231
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
추천 제품
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GZYVLKKMMDFCKR-UHFFFAOYSA-M
유전자 정보
human ... ACHE(43)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable