900771
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
>99%
동의어(들):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
크기 선택
분석
>99%
양식
crystals
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
불순물
≤2000 ppm H2O
mp
77-79 °C (lit.)
density
1.189 g/cm3
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
370.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
188 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
salt ionic liquid as a catalyst
문서
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.