주요 문서
526592
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(F)2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
176.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(Cl)c(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-5-1-2-6(9)4(3-11)7(5)10/h1-3H
InChI key
HFKZZEDGXXYRDW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde is a trisubstituted benzaldehyde. Fourier-transform, laser Raman (in the range of 3500–50cm-1) and infrared (in the range of 4000–400cm-1) spectral analyses of 3-chloro-2,6-difluorobenzaldehyde have been reported.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
216.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Vibrational assignments and effect of aldehyde rotation on substituents in some trisubstituted benzaldehydes.
Hiremath CS and Tonannavar J.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73(2), 388-397 (2009)