주요 문서
535338
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile
98%
동의어(들):
2-Chloronicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩57,855
500 G
₩269,889
₩57,855
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩57,855
500 G
₩269,889
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩57,855
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
104-107 °C (lit.)
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
Clc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
InChI key
JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Katalin Nógrádi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3845-3849 (2014-07-16)
An HTS campaign of our corporate compound library resulted in thieno[2,3-b]pyridines derivative hits with mGluR5 negative allosteric modulator effects. During the hit-to-lead development our objective was to improve affinity, and to keep the ligand efficiency values at an acceptable level.