크기 선택
₩301,252
크기 선택
About This Item
₩301,252
추천 제품
Quality Level
분석
97%
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C(=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO3/c1-13-7-9(11(14)12(15)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13/h3-7H,1-2H3
InChI key
SBHIWUQNUXJUMN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
- Reactant for synthesis of sotrastaurin analogs
- Reactant for preparation of protein kinase C (PKC) inhibitors
- Reactant for preparation of indolyl diols
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터