주요 문서
526010
Sigma-Aldrich
4-Benzoylphenylboronic acid
≥95%
동의어(들):
4-(Phenylcarbonyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COC6H4B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
양식
solid
mp
204-212 °C (lit.)
작용기
ketone
phenyl
SMILES string
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,16-17H
InChI key
CWMIVCCXDVRXST-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Pd-catalyzed regioselective cross-coupling reactions
  • Synthesis of 9-arylpurines as a novel class of Enterovirus inhibitors
  • Suzuki cross-coupling
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)