595721
(R)-(+)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
97%
동의어(들):
(R)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol, (R)-3,3′-Dibromo-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diol, (R)-Dibromo-1,1′-Bi-2,2′-naphthol, (R)-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (R)-Dibromo-1,1-Binaphthol, (R)-Dibromo-BINOL, (R)-Dibromo-bi-2-naphthol
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
256-260 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cc2c(c(c1O)c3c4c(cc(c3O)Br)cccc4)cccc2
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-15-9-11-5-1-3-7-13(11)17(19(15)23)18-14-8-4-2-6-12(14)10-16(22)20(18)24/h1-10,23-24H
InChI key
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서
We present an article concerning BINOL and Derivatives.