주요 문서
526002
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenylboronic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9BO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
168.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
solid
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES string
CSc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI key
TYVPOLHSKGEXIH-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)