주요 문서
524867
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-methylindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
210.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
94%
refractive index
n20/D 1.642 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
density
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc2cccc(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-5-7-3-2-4-8(10)9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI key
YFEGQGALXHJBIQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
7-Bromo-2-methylindole (7-bromo-2-methyl-1H-indole) is an indole derivative.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)