주요 문서
524107
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
524107 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥95%
mp
228-235 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
OB(O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H
InChI key
IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Synthesis of phenylboronic catechol esters
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions with aryl chlorides and unstable polyfluorophenyl
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
  • Transmetalation
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)