주요 문서
523615
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis[2-(5-norbornen-2-yl)ethyl]disiloxane, mixture of endo and exo
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H38OSi2
CAS Number:
Molecular Weight:
374.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
272-303 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(CCC1CC2CC1C=C2)O[Si](C)(C)CCC3CC4CC3C=C4
InChI
1S/C22H38OSi2/c1-24(2,11-9-21-15-17-5-7-19(21)13-17)23-25(3,4)12-10-22-16-18-6-8-20(22)14-18/h5-8,17-22H,9-16H2,1-4H3
InChI key
UWRFNCCYPBVADT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)