주요 문서
440582
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-cyanopropyl)tetramethyldisiloxane
97%
동의어(들):
4,4′-(1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)bis[butanenitrile]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩600,373
₩600,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩600,373
About This Item
Linear Formula:
[NC(CH2)3Si(CH3)2]2O
CAS Number:
Molecular Weight:
268.50
Beilstein:
1786461
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩600,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
160-162 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si](C)(C)CCCC#N
InChI
1S/C12H24N2OSi2/c1-16(2,11-7-5-9-13)15-17(3,4)12-8-6-10-14/h5-8,11-12H2,1-4H3
InChI key
WDWQNNPLLMFDRG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)