주요 문서
521523
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylboronic acid
동의어(들):
2-Ethylbenzeneboronic acid, o-Ethylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C6H4B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
149.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
102.5-107.5 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChI key
QSSPYZOSTJDTTL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling
  • Enantioselective Hayashi-Miyaura reaction
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)