분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
80-81 °C/2 mmHg (lit.)
mp
13-16 °C (lit.)
density
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H13Br/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,1-3H3
InChI key
XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F
Flash Point (°C)
97 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves