주요 문서
517860
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-boronic acid
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
(Pentadeuterophenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩404,478
₩404,478
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩404,478
About This Item
Linear Formula:
C6D5B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩404,478
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
mp
217-220 °C (lit.)
응용 분야
electronics
pharmaceutical
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(B(O)O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
HXITXNWTGFUOAU-RALIUCGRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)