주요 문서
516554
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩278,821
₩278,821
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩278,821
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩278,821
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
isocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-2-7(4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90.56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Design, synthesis and structure-activity relationships of 1, 3, 4-oxadiazole derivatives as novel inhibitors of glycogen synthase kinase-3?.
Saitoh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(5), 2017-2029 (2009)