52586
1,1,1,3,3,3-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate
≥98.0% (T)
동의어(들):
Bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidene]ammonium tetrafluoroborate, Phosphazenium tetrafluoroborate P2-BF4
크기 선택
About This Item
분석
≥98.0% (T)
양식
solid
mp
≥260 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
InChI key
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges