주요 문서
514608
Sigma-Aldrich
4-Cyclopropyl-4-oxobutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H5COCH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
67-72 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C1CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6(5-1-2-5)3-4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
ISZLFKWEBSKHTO-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)