주요 문서
153737
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
98%
동의어(들):
1-Carbethoxy-4-piperidone, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩24,259
50 G
₩111,346
₩24,259
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩24,259
50 G
₩111,346
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
171.19
Beilstein:
640967
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩24,259
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
InChI key
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate (1-carbethoxy-4-piperidone) was used to prepare tertiary alcohols[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F
Flash Point (°C)
87 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eric Gundersen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1891-1894 (2005-03-23)
Alzheimer's disease (AD) is a debilitating disease widely thought to be associated with the accumulation of beta amyloid (Abeta) in the brain. Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for Abeta production, may be a useful strategy for the