주요 문서
737402
Sigma-Aldrich
Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
96%
동의어(들):
4-Azepanone hydrochloride, 4-Oxohomopiperidine hydrochloride, Hexahydro-4H-azepin-4-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩76,937
₩76,937
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩76,937
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
149.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩76,937
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
96%
양식
solid
mp
176-181 °C
작용기
ketone
SMILES string
Cl.O=C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
InChI key
WFTRLIZPJMFJER-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
305.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
152 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)