주요 문서
499935
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-thienylboronic acid
동의어(들):
(5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4BClO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
162.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
제품 499935은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
136-140 °C (lit.)
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4BClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
InChI key
JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-couplings using palladium catalyst
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)