주요 문서
498513
Sigma-Aldrich
5-Ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩317,898
₩317,898
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩317,898
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2C(CH2)4ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
274.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩317,898
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
농도
0.5 M in THF
density
0.978 g/mL at 25 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7(8)9-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
KLIQIEANLVFZMP-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-6.2 °F - (THF)
Flash Point (°C)
-21.2 °C - (THF)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)