주요 문서
710296
Sigma-Aldrich
4-[(4-Morpholino)methyl]phenylzinc iodide solution
0.25 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩357,280
₩357,280
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩357,280
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14INOZn
Molecular Weight:
368.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩357,280
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solution
Quality Level
농도
0.25 M in THF
density
0.952 g/mL at 25 °C
작용기
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
I[Zn]c1ccc(CN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C11H14NO.HI.Zn/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h2-5H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GOBILRZIPCIKSR-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-16.99 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)