주요 문서
495301
Sigma-Aldrich
(+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
동의어(들):
(R,R)-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline), [R(R*,R*)]-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H26N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
362.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]22/D +65°, c = 1 in ethanol
mp
54-60 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C1=N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2)C3=N[C@@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-23(2,21-24-19(15-26-21)13-17-9-5-3-6-10-17)22-25-20(16-27-22)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
GAKCKAKYRQUVRK-WOJBJXKFSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.