주요 문서
493341
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Propyl alcohol-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,748,744
₩1,748,744
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,748,744
About This Item
Linear Formula:
CH3CH213CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
61.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,748,744
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CC[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3+1
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-LBPDFUHNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)