주요 문서
278017
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-α-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Benzenemethanol-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H513CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
O[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-PTQBSOBMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)