주요 문서
492701
Sigma-Aldrich
Guanidine-13C hydrochloride
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩1,436,834
₩1,436,834
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩1,436,834
About This Item
Linear Formula:
H2N13C(=NH)NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
96.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,436,834
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
mp
185-189 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[H].N[13C](N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1;
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-YTBWXGASSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)